1,1-Dimethoxy-2-phenylethan 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylacetaldehyddimethylacetal
A18730.22 A18730.36
A18730.22EA 27.6 EUR
A18730.22 A18730.36
1,1-Dimethoxy-2-phenylethan 98
1,1-Dimethoxy-2-phenylethan
Purity: 98% CAS No.: 101-48-4 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 879360 MDL No.: MFCD00008487
Formel: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 166.22 g/mol
Siedepunkt: 220 °C
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Dichte: 1.004
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008487
CAS-Nummer: 101-48-4
EINECS: 202-945-6