α,α-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzaldehyddimethylacetal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W212806-1KG-K W212806-5KG-K
SIALW212806-1KG-KEA 201 EUR
SIALW212806-1KG-K SIALW212806-5KG-K
α,α-Dimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
α,α-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008491
CAS-Nummer: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0