Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat
227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 105 EUR
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 97+%
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281,69 g/mol
Schmelzpunkt: 170…177 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)