Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz TrihydratN-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz TrihydratTosylchloramidnatrium Trihydrat
A12044.30EA 31.7 EUR
A12044.30 A12044.0I A12044.0B
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 98%
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281,69 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C (377 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2075