Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, weißes kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat
15011591 0215011583 0215011591
ICNA15011591EA 76.9 EUR
ICNA15011591 ICNA0215011583 ICNA0215011591
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, weißes kristallines Pulver
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in benzene, chloroform or ether.
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • pH : 6 - 9(1% aq soln)
  • Detection Method : FTIR
  • Solubility :
Storage: protect from light, under nitrogen.
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281,69 g/mol
Schmelzpunkt: 167,..170 °C (Zers., Lit.)
Dichte: 540,..680 kg/m³ (Schüttdichte)
Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (5% aq soln) 8 - 10