Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat
15223.1600 15223.3600 15223.2600
KRAF15223.1600EA 88.1 EUR
KRAF15223.1600 KRAF15223.3600 KRAF15223.2600
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat analytisches Reagens
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281.69 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085