Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
1.02424.1000EA 378 EUR
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, reinst, Supelco®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02085
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol ≤ 2 %
ortho compounds passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufactoring process