Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat
23270-250G 23270-50G 23270-1KG
SIAL23270-250GEA 55.5 EUR
SIAL23270-250G SIAL23270-50G SIAL23270-1KG
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281,69 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085