Diphenylacetonitril 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Diphenylacetonitrile
150361000 150365000 150360025
ACRO150361000EA 34.7 EUR
ACRO150361000 ACRO150365000 ACRO150360025
Diphenylacetonitril 99+%
Diphenylacetonitril
Formel: (C₆H₅)₂CHCN
Molecular Weight: 193,25 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Dichte: 1,182 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001862
CAS-Nummer: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 13,03348
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %