Diphenylacetonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Diphenylacetonitrile
L02404.22 L02404.36
L02404.22EA 31.4 EUR
L02404.22 L02404.36
Diphenylacetonitril ≥99%
Diphenylacetonitril
Purity: 99% CAS No.: 86-29-3 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 181°/12mm Beilstein Reference: 1911160 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00001862
Formel: (C₆H₅)₂CHCN
Molecular Weight: 193,25 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Dichte: 1,182 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C (248 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001862
CAS-Nummer: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 14,3316