Diphenylacetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2-Diphenylacetonitrile

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

112127-100G 112127-500G
SIAL112127-100GEA 30.5 EUR
SIAL112127-100G SIAL112127-500G
Diphenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Diphenylacetonitril
Formel: (C₆H₅)₂CHCN
Molecular Weight: 193,25 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Dichte: 1,182 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001862
CAS-Nummer: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 13,03348

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR