4'-Phenylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Phenylacetophenon, 1-(4-Phenylphenyl)ethanon, 4-Phenyl-1-acetylbenzol, 4-Acetylbiphenyl
A14622.14
A14622.22
A14622.36
A14622.14EA
29.8
EUR
A14622.14
A14622.22
A14622.36
4'-Phenylacetophenon ≥98%
4'-Phenylacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 92-91-1
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 117-123°
Boiling Point: 168°/8mm
MDL No.: MFCD00008749
Formel:
C₁₄H₁₂O Molecular Weight: 196.25 g/mol Siedepunkt: 168 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 117…123 °C Dichte: 1.251 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008749 CAS-Nummer: 92-91-1 EINECS: 202-202-6 |