Oxybenzon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17662.0B A17662.18 A17662.30
A17662.0BEA 281 EUR
A17662.0B A17662.18 A17662.30
Oxybenzon ≥98%
Oxybenzon
Purity: 98+% CAS No.: 131-57-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Flash Point: 216°(420°F) Melting Point: 62-65° Boiling Point: ca 150°/5mm Beilstein Reference: 1913145 Merck Reference: 14,6954 MDL No.: MFCD00008387
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Siedepunkt: ∼150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Dichte: 1,300
Flammpunkt: 216 °C (420 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008387
CAS-Nummer: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 14,6954