Oxybenzon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H36206-100G H36206-500G H36206-5G
SIALH36206-100GEA 88.7 EUR
SIALH36206-100G SIALH36206-500G SIALH36206-5G
Oxybenzon, Sigma-Aldrich®
Oxybenzon
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Siedepunkt: 370 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65 °C
Dichte: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00008387
CAS-Nummer: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088