Dibenzoylmethan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,3-Diphenylpropan-1,3-dion, 1,3-Diphenyl-1,3-propandion
112600250
112601000
112600100
112605000
ACRO112600250EA
43.9
EUR
ACRO112600250
ACRO112601000
ACRO112600100
ACRO112605000
Dibenzoylmethan 98%
Dibenzoylmethan
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅) Molecular Weight: 224,26 g/mol Siedepunkt: 219…221 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 75…79 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003085 CAS-Nummer: 120-46-7 EINECS: 204-398-9 Merck Index: 13,03033 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 79 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |