Dibenzoylmethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,3-Diphenylpropan-1,3-dion, 1,3-Diphenyl-1,3-propandion
A13450.14
A13450.22
A13450.36
A13450.14EA
41.7
EUR
A13450.14
A13450.22
A13450.36
Dibenzoylmethan ≥98%
Dibenzoylmethan
Purity: 98+%
CAS No.: 120-46-7
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 219-221°/18mm
Merck Reference: 14,3009
MDL No.: MFCD00003085
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅) Molecular Weight: 224,26 g/mol Siedepunkt: 219…221 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 76…80 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003085 CAS-Nummer: 120-46-7 EINECS: 204-398-9 Merck Index: 14,3009 |