Dibenzoylmethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Diphenylpropan-1,3-dion, 1,3-Diphenyl-1,3-propandion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D33454-100G D33454-25G
SIALD33454-100GEA 174 EUR
SIALD33454-100G SIALD33454-25G
Dibenzoylmethan, Sigma-Aldrich®
Dibenzoylmethan
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
Molecular Weight: 224,26 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003085
CAS-Nummer: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Index: 13,03033