ω-Brom-4-methylacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: α-Brom-4-methylacetophenon, 2-Brom-4'-methylacetophenon, Brommethyl-p-methylphenylketon, 4-Methylphenacylbromid
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 39.3 EUR
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Brom-4-methylacetophenon 97%
ω-Brom-4-methylacetophenon
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213.07 g/mol
Siedepunkt: 105
Schmelzpunkt: 52…53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000203
CAS-Nummer: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %