ω-Brom-4-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α-Brom-4-methylacetophenon, 2-Brom-4'-methylacetophenon, Brommethyl-p-methylphenylketon, 4-Methylphenacylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159530-100G 159530-25G 159530-5G
SIAL159530-100GEA 325 EUR
SIAL159530-100G SIAL159530-25G SIAL159530-5G
ω-Brom-4-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-methylacetophenon
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000203
CAS-Nummer: 619-41-0
EINECS: 210-595-0