4'-Isopropylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(4-Isopropylphenyl)ethanon, 4-Isopropyl-1-acetylbenzol, p-Isopropylacetophenon
B20581.06
B20581.14
B20581.22
B20581.06EA
29.2
EUR
B20581.06
B20581.14
B20581.22
4'-Isopropylacetophenon ≥98%
4'-Isopropylacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 645-13-6
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 238°
MDL No.: MFCD00048297
Formel:
C₁₁H₁₄O Molecular Weight: 162,23 g/mol Siedepunkt: 238 °C Dichte: 0,970 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048297 CAS-Nummer: 645-13-6 EINECS: 211-433-1 |