2-tert-Butyl-p-kresol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-5-methylbenzol, 3-tert-Butyl-4-hydroxytoluol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol
B23545.22 B23545.36
B23545.22EA 28.1 EUR
B23545.22 B23545.36
2-tert-Butyl-p-kresol ≥99%
2-tert-Butyl-p-kresol
Purity: 99% CAS No.: 2409-55-4 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 49-54° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 1817645 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002381
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Schmelzpunkt: 49…54 °C
Dichte: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002381
CAS-Nummer: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8,III