3-Chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
177148-1G 177148-25G 177148-5G
SIAL177148-1GEA 26.8 EUR
SIAL177148-1G SIAL177148-25G SIAL177148-5G
3-Chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006770
CAS-Nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3