2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DDQ, 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril, 2,3-Dichlor-5,6-dicyanchinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D60400-100G D60400-10G D60400-5G
SIALD60400-100GEA 216 EUR
SIALD60400-100G SIALD60400-10G SIALD60400-5G
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon
Formel: C₈Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 227,01 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 209…214 °C
Dichte: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001593
CAS-Nummer: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088