Tetrachlor-p-benzochinon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrachlor-1,4-benzochinon, 4-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlor-1,4-benzochinon, p-Chloranil, Tetrachlorchinon
213561000 213562500 213565000
ACRO213561000EA 100 EUR
ACRO213561000 ACRO213562500 ACRO213565000
Tetrachlor-p-benzochinon 99%
Tetrachlor-p-benzochinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Molecular Weight: 245,88 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >290 °C
Dichte: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001594
CAS-Nummer: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02088
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %