Tetrachlor-p-benzochinon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrachlor-1,4-benzochinon, 4-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlor-1,4-benzochinon, p-Chloranil, Tetrachlorchinon
A13495.14
A13495.22
A13495.36
A13495.14EA
34.7
EUR
A13495.14
A13495.22
A13495.36
Tetrachlor-p-benzochinon ≥97%
Tetrachlor-p-benzochinon
Purity: 97%
CAS No.: 118-75-2
Molecular Formula: C6Cl4O2
Formula Weight: 245.88
Melting Point: ca 290° subl.
Beilstein Reference: 393006
Merck Reference: 14,2078
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001594
Formel:
C₆Cl₄O₂ Molecular Weight: 245.88 g/mol Siedepunkt: 270 Schmelzpunkt: ∼ 290 °C (Subl.) Dichte: 1.970 Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001594 CAS-Nummer: 118-75-2 EINECS: 204-274-4 ADR: 9 III Merck Index: 13,02088 |