Tetrachlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrachlor-1,4-benzochinon, 4-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlor-1,4-benzochinon, p-Chloranil, Tetrachlorchinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232017-100G
232017-25G
SIAL232017-100GEA
201
EUR
SIAL232017-100G
SIAL232017-25G
Tetrachlor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Tetrachlor-p-benzochinon
Formel:
C₆Cl₄O₂ Molecular Weight: 245.88 g/mol Siedepunkt: 270 Schmelzpunkt: 290…293 °C Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001594 CAS-Nummer: 118-75-2 EINECS: 204-274-4 Merck Index: 13,02088 |