Tetrachlor-o-benzochinon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrachlor-1,2-benzochinon, 3,4,5,6-Tetrachlor-1,2-benzochinon, o-Chloranil, 2-Chloranil
137990050 137990250
ACRO137990050EA 58.6 EUR
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetrachlor-o-benzochinon 97%
Tetrachlor-o-benzochinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Molecular Weight: 245.88 g/mol
Siedepunkt: 312
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001646
CAS-Nummer: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)