Tetrafluor-p-benzochinon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Tetrafluoroquinone, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, p-Fluoranil, 4-Fluoranil
003313-1G
003313-5G
003313-25G
FLUO003313-1GEA
63.9
EUR
FLUO003313-1G
FLUO003313-5G
FLUO003313-25G
Tetrafluor-p-benzochinon
Tetrafluor-p-benzochinon
Formel:
C₆F₄O₂ Molecular Weight: 180,06 g/mol Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00001592 CAS-Nummer: 527-21-9 EINECS: 208-411-9 |