Tetrafluor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrafluoroquinone, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, p-Fluoranil, 4-Fluoranil
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104353-1G 104353-5G
SIAL104353-1GEA 39 EUR
SIAL104353-1G SIAL104353-5G
Tetrafluor-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Tetrafluor-p-benzochinon
Formel: C₆F₄O₂
Molecular Weight: 180,06 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00001592
CAS-Nummer: 527-21-9
EINECS: 208-411-9