1,2-Epoxycyclohexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexenoxid, Epoxycyclohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21862.0050
8.21862.0250
8.21862.0050EA
32.2
EUR
8.21862.0050
8.21862.0250
1,2-Epoxycyclohexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclohexane
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98.14 g/mol Siedepunkt: 129 Schmelzpunkt: –27 °C Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005162 CAS-Nummer: 286-20-4 EINECS: 206-007-7 UN: 2920 ADR: 8 (3) II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -27 °C |
Molar Mass | 98.14 g/mol |
Boiling Point | 131 - 132 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 12 hPa (20 °C) |
Flash Point | 24 °C |
Refractive Index | 1.4515 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 6.5 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 335 °C |