Cyclopropancarbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclopropylcyanid, Cyclopropancarbonsäurenitril
A11125.09
A11125.18
A11125.30
A11125.09EA
37.1
EUR
A11125.09
A11125.18
A11125.30
Cyclopropancarbonitril ≥98%
Cyclopropancarbonitril
Purity: 98%
CAS No.: 5500-21-0
Molecular Formula: C4H5N
Formula Weight: 67.09
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Recognizable
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 635790
UN No.: 3275
MDL No.: MFCD00001269
Formel:
C₄H₅N Molecular Weight: 67,09 g/mol Siedepunkt: 134…135 °C Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 0,905 Flammpunkt: 32 °C (89 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001269 CAS-Nummer: 5500-21-0 EINECS: 226-836-8 UN: 3275 ADR: 6.1,II |