Cyclopropancarbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Cyclopropylcyanid, Cyclopropancarbonsäurenitril
005110-50G 005110-250G
FLUO005110-50GEA 104 EUR
FLUO005110-50G FLUO005110-250G
Cyclopropancarbonitril
Cyclopropancarbonitril
Formel: C₄H₅N
Molecular Weight: 67,09 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,911 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001269
CAS-Nummer: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN: 3275
ADR: 6.1,II