trans-1,4-Diaminocyclohexan 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trans-1,4-Cyclohexandiamin
406360250
406361000
ACRO406360250EA
85.3
EUR
ACRO406360250
ACRO406361000
trans-1,4-Diaminocyclohexan 98+%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 68…71 °C Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075174 CAS-Nummer: 2615-25-0 UN: 3259 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
Water | ≤1 % |
GC | ≥98.0 % |