trans-1,4-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-1,4-Cyclohexandiamin
32851-100G 32851-25G
SIAL32851-100GEA 202 EUR
SIAL32851-100G SIAL32851-25G
trans-1,4-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 199
Schmelzpunkt: 70
MDL: MFCD00075174
CAS-Nummer: 2615-25-0