Cyclohexanonoxim ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A19820.22
A19820.36
A19820.22EA
26.4
EUR
A19820.22
A19820.36
Cyclohexanonoxim ≥97%
Cyclohexanonoxim
Purity: 97%
CAS No.: 100-64-1
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 87-91°
Boiling Point: 206-210°
Beilstein Reference: 1616769
MDL No.: MFCD00001660
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol Siedepunkt: 206…210 °C Schmelzpunkt: 87…91 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 103 °C (217 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001660 CAS-Nummer: 100-64-1 EINECS: 202-874-0 |