Cyclohexanonoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C102202-100G C102202-500G
SIALC102202-100GEA 40.5 EUR
SIALC102202-100G SIALC102202-500G
Cyclohexanonoxim, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanonoxim
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113,16 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001660
CAS-Nummer: 100-64-1
EINECS: 202-874-0