Cyclopropylmethylketon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetylcyclopropan
111710250 111711000 111715000
ACRO111710250EA 30.3 EUR
ACRO111710250 ACRO111711000 ACRO111715000
Cyclopropylmethylketon 98%
Cyclopropylmethylketon
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0,898 g/cm³
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001297
CAS-Nummer: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %