Cyclopropylmethylketon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetylcyclopropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C120006-100G
C120006-25G
SIALC120006-100GEA
120
EUR
SIALC120006-100G
SIALC120006-25G
Cyclopropylmethylketon, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylmethylketon
Formel:
C₅H₈O Molecular Weight: 84.12 g/mol Siedepunkt: 114 Schmelzpunkt: –68 °C Dichte: 0.899 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001297 CAS-Nummer: 765-43-5 EINECS: 212-146-4 UN: 1992 ADR: 3 II |