Isophoron 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon
122640010
122645000
122640025
ACRO122640010EA
38.5
EUR
ACRO122640010
ACRO122645000
ACRO122640025
Isophoron 97%
Isophoron
Formel:
C₉H₁₄O Molecular Weight: 138,21 g/mol Siedepunkt: 213…214 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 0,92 g/cm³ Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001584 CAS-Nummer: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 13,05215 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
NMR | consistent with structure |