Isophoron ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon
A14844.0F A14844.AK A14844.AP
A14844.0FEA 101 EUR
A14844.0F A14844.AK A14844.AP
Isophoron ≥97%
Isophoron
Purity: 97% CAS No.: 78-59-1 Molecular Formula: C9H14O Formula Weight: 138.21 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4780 Melting Point: -8° Boiling Point: 99°/18mm Beilstein Reference: 1280721 Merck Reference: 14,5196 MDL No.: MFCD00001584
Formel: C₉H₁₄O
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,922
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001584
CAS-Nummer: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 14,5196