Isophoron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I18709-100ML I18709-1L I18709-5ML
SIALI18709-100MLEA 29.2 EUR
SIALI18709-100ML SIALI18709-1L SIALI18709-5ML
Isophoron, Sigma-Aldrich®
Isophoron
Formel: C₉H₁₄O
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001584
CAS-Nummer: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 13,05215