Isophoron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W355305-1KG
W355305-20KG
W355305-5KG
SIALW355305-1KGEA
71.3
EUR
SIALW355305-1KG
SIALW355305-20KG
SIALW355305-5KG
Isophoron, Sigma-Aldrich®
Isophoron
Formel:
C₉H₁₄O Molecular Weight: 138,21 g/mol Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 0,922 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001584 CAS-Nummer: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 13,05215 |