Diphenylcyclopropenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Diphenylcyclopropen-3-on, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-on
175820010 175820050 175820250
ACRO175820010EA 60.3 EUR
ACRO175820010 ACRO175820050 ACRO175820250
Diphenylcyclopropenon 98%
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Siedepunkt: 407 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001311
CAS-Nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light orange-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
HPLC ≥97.5 %
Microbial contamination ≤5000 CFU/g (TAMC)
pH 6.5 to 7.5 (2 % in water)
Chlorides ≤2 % (as NaCl)
Total nitrogen 9.3 to 10.7 %
Amino nitrogen 1.8 to 3.2 %