Diphenylcyclopropenon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Diphenylcyclopropen-3-on, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-on
BTB10303.1 BTB10303.10
MAYBBTB10303.1EA 0 EUR
MAYBBTB10303.1 MAYBBTB10303.10
Diphenylcyclopropenon
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Siedepunkt: 407 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…113 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001311
CAS-Nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366