Diphenylcyclopropenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,2-Diphenylcyclopropen-3-on, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
8.20533.0001EA 93.5 EUR
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
Diphenylcyclopropenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Siedepunkt: 407 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…113 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001311
CAS-Nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 118 - 122 °C
Molar Mass 206.24 g/mol
Hill Formula C15H10O

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR