Homopiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,4-Diazacycloheptan, Perhydro-1,4-diazepin
021581-100G 021581-25G
FLUO021581-100GEA 243 EUR
FLUO021581-100G FLUO021581-25G
Homopiperazin
Homopiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
MDL: MFCD00006933
CAS-Nummer: 505-66-8
EINECS: 208-016-1