Homopiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Diazacycloheptan, Perhydro-1,4-diazepin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H16604-100G H16604-25G
SIALH16604-100GEA 237 EUR
SIALH16604-100G SIALH16604-25G
Homopiperazin, Sigma-Aldrich®
Homopiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
MDL: MFCD00006933
CAS-Nummer: 505-66-8
EINECS: 208-016-1