1-(2-Methoxyethyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
008907-1G 008907-5G
FLUO008907-1GEA 31.1 EUR
FLUO008907-1G FLUO008907-5G
1-(2-Methoxyethyl)piperazin
1-(2-Methoxyethyl)piperazin
Formel: C₇H₁₆N₂O
Molecular Weight: 144.22 g/mol
MDL: MFCD00191214
CAS-Nummer: 13484-40-7
UN: 3267
ADR: 8 III