1-(2-Hydroxyethyl)piperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Piperazin-1-ylethanol
A17215.09 A17215.22 A17215.36
A17215.09EA 27.7 EUR
A17215.09 A17215.22 A17215.36
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin ≥98%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
Purity: 98+% CAS No.: 103-76-4 Molecular Formula: C6H14N2O Formula Weight: 130.19 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.5065 Odour: Amine-like pH: 12.3 Melting Point: -39° Boiling Point: 242-246° Beilstein Reference: 104361 MDL No.: MFCD00005970
Formel: C₆H₁₄N₂O
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 242…246 °C
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,060
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005970
CAS-Nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3