1-(3-Hydroxypropyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Piperazin-1-ylpropanol, 1-Piperazinpropanol
641642-1G 641642-5G
SIAL641642-1GEA 60.2 EUR
SIAL641642-1G SIAL641642-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin
Formel: C₇H₁₆N₂O
Molecular Weight: 144,22 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49 °C
MDL: MFCD00023132
CAS-Nummer: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0